Merck
PHL83848
Echinocystic acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3β,16α-dihydroxyolean-12-en-28-oic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)14-15-30(24(33)34)19(16-25)18-8-9-21-27(5)12-11-22(31)26(3,4)20(27)10-13-28(21,6)29(18,7)17-23(30)32/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20-,21+,22-,23+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Klucz InChI
YKOPWPOFWMYZJZ-PRIAQAIDSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)