Merck
PHL83316
Icariside I
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Icariin I
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(c3[o]c(c([c](c3c(c2)O)=O)O)c4ccc(cc4)OC)CC=C(C)C
InChI
1S/C27H30O11/c1-12(2)4-9-15-17(36-27-24(34)22(32)20(30)18(11-28)37-27)10-16(29)19-21(31)23(33)25(38-26(15)19)13-5-7-14(35-3)8-6-13/h4-8,10,18,20,22,24,27-30,32-34H,9,11H2,1-3H3/t18-,20-,22+,24-,27-/m1/s1
Klucz InChI
IYCPMVXIUPYNHI-WPKKLUCLSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)