Merck
PHL80589
Esculentoside A
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Phytolaccasaponin E, Phytolaccoside E
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H66O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
826.96
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2OCC(C(C2O)O)OC3C(C4C(C5C(C6(CCC7(C(CC(CC7)(C)C(=O)OC)C6=CC5)C(=O)O)C)(CC4)C)(CC3O)C)(CO)C
InChI
1S/C42H66O16/c1-37(36(53)54-6)11-13-42(35(51)52)14-12-40(4)20(21(42)15-37)7-8-26-38(2)16-22(45)32(39(3,19-44)25(38)9-10-41(26,40)5)56-24-18-55-33(30(49)28(24)47)58-34-31(50)29(48)27(46)23(17-43)57-34/h7,21-34,43-50H,8-19H2,1-6H3,(H,51,52)
Klucz InChI
YRHWKFMGEDDGIJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)