Kluczowe dokumenty
P39303
Phthalic acid
reagent grade, 98%
Synonim(y):
1,2-Benzenedicarboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystalline powder
powder
mp
210-211 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
334.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
168 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?