Merck
125733
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
1,3-izobenzofurandion, Bezwodnik 1,2-benzenodikarboksylowy, Bezwodnik kwasu ftalowego
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.12
Beilstein:
118515
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
5.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
flakes
temp. samozapłonu
1058 °F
granice wybuchowości
10.4 %
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
grupa funkcyjna
anhydride
ester
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
Klucz InChI
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bezwodnik ftalowy jest substancją chemiczną o znaczeniu przemysłowym. Można go otrzymać z o-ksylenu lub naftalenu. Jest szeroko stosowany do przemysłowego przygotowania plastyfikatorów do PVC (polichlorku winylu).
Bezwodnik ftalowy może być syntetyzowany poprzez utlenianie o-ksylenu w obecności monolitycznego katalizatora V2O5/TiO2 wspieranego przez aluminiowy plaster miodu.
Zastosowanie
Bezwodnik ftalowy może być stosowany w syntezie następujących związków:
  • ftalimid
  • fenoloftaleina
  • antracen
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
152 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
"Conductive monolithic catalysts: development and industrial pilot tests for the oxidation of o-xylene to phthalic anhydride"
Groppi G, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(22), 7590-7596 (2011)
Catalysts, kinetics and reactor design in phthalic anhydride synthesis.
Wainwright MS and Foster NR.
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 19(2), 211-292 (1979)
Phthalic anhydride from o-xylene catalysis: science and engineering.
Nikolov V, et al.
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 33(3-4), 319-374 (1991)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 77-77 (1994)
F Safinejad et al.
Journal of molecular modeling, 15(9), 1119-1124 (2009-02-24)
The solvent-induced changes in the optical and spectroscopic properties of 1,2-benzenedicarboxylic anhydride are studied using time dependent Hartree-Fock and density functional theory calculations within the framework of two reaction field procedures. To investigate the influence of the cavity shape, the