Merck
P1700000
Pilocarpine nitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Pilocarpine nitrate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O2 · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.27
Beilstein:
4171406
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pilocarpine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
Klucz InChI
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Azotan pilokarpiny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist.
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist; used to produce an experimental model of epilepsy.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Flame over circleSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcele Jardim Pimentel et al.
Anticancer research, 34(4), 1993-1999 (2014-04-03)
There is controversy concerning the effect of pilocarpine in the reversal of radio-induced xerostomia; however, the tests are usually performed at the end of radiotherapy. The present study evaluated the radioprotective effects of pilocarpine when ingested during radiation treatment. Eleven
Barina Aqil et al.
Archives of pathology & laboratory medicine, 138(7), 920-922 (2014-02-27)
All positive screening of newborns for cystic fibrosis using the dried blood spot 2-tiered immunoreactive trypsinogen/DNA method requires subsequent sweat chloride testing for confirmation. Obtaining an adequate volume of sweat to measure chloride is a challenge for many cystic fibrosis
Yuan-yuan Zhang et al.
Acta pharmacologica Sinica, 35(9), 1137-1149 (2014-08-05)
The non-neuronal acetylcholine system (NNAS) in endothelial cells participates in modulating endothelial function, vascular tone, angiogenesis and inflammation, thus plays a critical role in cardiovascular diseases. In this study, we used a proteomic approach to study potential downstream receptor-effectors of
Lin He et al.
Experimental eye research, 125, 244-255 (2014-07-02)
This study was undertaken to understand the role of anterior chamber pressure (ACP) during pharmacological and Edinger-Westphal (EW) stimulated accommodation in anesthetized monkeys. Experiments were performed on one iridectomized eye each of 7 anesthetized adolescent rhesus monkeys. Accommodation was induced
Mussie G Hadera et al.
Journal of neurochemistry, 129(1), 107-119 (2013-11-19)
Triheptanoin, the triglyceride of heptanoate, is anticonvulsant in various epilepsy models. It is thought to improve energy metabolism in the epileptic brain by re-filling the tricarboxylic acid (TCA) cycle with C4-intermediates (anaplerosis). Here, we injected mice with [1,2-(13) C]glucose 3.5-4