Merck
PHR1494
Supelco
Pilocarpine Nitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Pilocarpine nitrate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O2 · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.27
Beilstein:
4171406
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 503
traceable to Ph. Eur. P1700000
traceable to USP 1539009
rodzina API
pilocarpine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
Klucz InChI
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Azotan pilokarpiny jest naturalnie występującym lekiem cholinomimetycznym, wykazującym właściwości nikotynowe i muskarynowe. Jest szeroko stosowany do kontrolowania ciśnienia wewnątrzgałkowego w jaskrze, natychmiastowego łagodzenia rozszerzenia źrenic i odwracania rozszerzenia źrenic wywołanego przez środki cykloplegiczne.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist.
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist; used to produce an experimental model of epilepsy.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA3042 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Flame over circleSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CRC Desk Reference of Clinical Pharmacology (1997)
Yuan-yuan Zhang et al.
Acta pharmacologica Sinica, 35(9), 1137-1149 (2014-08-05)
The non-neuronal acetylcholine system (NNAS) in endothelial cells participates in modulating endothelial function, vascular tone, angiogenesis and inflammation, thus plays a critical role in cardiovascular diseases. In this study, we used a proteomic approach to study potential downstream receptor-effectors of
G Asuntha et al.
Indian journal of experimental biology, 53(1), 31-35 (2015-02-14)
Argemone mexicana (L.) has a role in the treatment of epileptic disorders in Indian traditional system of medicine. We studied its effect on induced status epilepticus (SE) and oxidative stress in rats. SE was induced in male albino rats by