NISTRM8323
Yeast protein extract
NIST®RM 8323
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Opis ogólny
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Całkowita zawartość białka
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Całkowita zawartość białka
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)