NISTRM8188
Stała doustna postać dawkowania zawierająca soję
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 13 mg
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Daidzein (C15H10O4), Daidzin(a) (C21H20O9), Genistein (C15H10O5), Genistin(a) (C21H20O10), Glycitein (C16H12O5), Glycitin (C22H22O10)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Daidzein (C15H10O4), Daidzin(a) (C21H20O9), Genistein (C15H10O5), Genistin(a) (C21H20O10), Glycitein (C16H12O5), Glycitin (C22H22O10)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8188 | 4065268024416 |