Kluczowe dokumenty
NIST8044
Powszechny azbest komercyjny: Chryzotyl
NIST®SRM®
Synonim(y):
Chrysotile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mg3Si2H4O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.11
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
opakowanie
pkg of 2.6 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
diffraction/scattering: suitable
Zastosowanie
industrial hygiene
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O
InChI
1S/3Mg.2HO4Si.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*1H;1H2/q3*+2;2*-3;
Klucz InChI
CWBIFDGMOSWLRQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jedna jednostka RM 8044 zawiera pojedynczą butelkę luźno zapakowanego azbestu chryzotylowego klasy kopalnianej, przy czym każda butelka zawiera około 2,6 grama materiału. Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie COA i karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.SRM 8044_cert
SRM 8044_SDS
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1A - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)