NIST2925
Roztwór rekombinowanej albuminy surowicy ludzkiej (podstawowy kalibrator referencyjny dla albuminy moczu) (mrożony)
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 g (2 vials x 0.5mL each)
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Zastosowanie
clinical testing
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 2925 składa się z dwóch fiolek, z których każda zawiera około 0,5 ml HSA w 50 mmol/l wodorowęglanu amonu w wodzie. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 2925_cert
SRM 2925_SDS
SRM 2925_cert
SRM 2925_SDS
Zastosowanie
Rekombinowana albumina surowicy ludzkiej (HSA) jest standardowym materiałem odniesienia (SRM) przeznaczonym do kalibracji procedur chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii masowej do oznaczania albuminy w moczu.
Cechy i korzyści
- Certyfikowana przez NIST wartość rekombinowanego HSA została określona poprzez analizę aminokwasów przy użyciu (ID-LC-MS/MS) i jest wyrażona w nanomolach na gram oraz jest identyfikowalna metrologicznie z jednostkami stężenia molowego pochodzącymi z układu SI.
- Wygaśnięcie certyfikatu, instrukcje dotyczące obsługi, przechowywania i użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
- Szczegóły dotyczące terminu ważności, przechowywania, bezpieczeństwa, użytkowania i źródła znajdują się w certyfikacie NIST.
- Uwagi dotyczące biomateriałów, utylizacji i transportu są udokumentowane w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)