Merck
NIST2898A
Ethanol solution
NIST® SRM® 2898a, nominal mass fraction 6%
Synonim(y):
Ethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Beilstein:
1718733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
stężenie
(nominal mass fraction 6%)
metody
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest roztworem etanolu w wodzie o nominalnym udziale masowym 6%. SRM 2898a jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w kalibracji przyrządów i technik stosowanych do oznaczania etanolu. Jednostka SRM 2898a składa się z pięciu 10-mililitrowych ampułek, z których każda zawiera około 10 ml roztworu. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2898A_cert
SRM 2898A_SDS
Zastosowanie
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest roztworem składającym się z etanolu (alkoholu etylowego) w wodzie, o nominalnym udziale masowym 6%. Jest on przeznaczony przede wszystkim do kalibracji przyrządów i technik stosowanych do oznaczania etanolu.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana wartość ułamka masowego pochodzi z wyników uzyskanych podczas grawimetrycznego przygotowania roztworu i danych analitycznych określonych za pomocą chromatografii gazowej.
  • Konserwacja i wygaśnięcie certyfikatu SRM, instrukcje dotyczące obsługi, przechowywania i użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Roztwór etanolu i wody
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)