Merck
NIST2891
Ethanol-water solution
NIST® SRM® 2891, nominal mass fraction 0.02%
Synonim(y):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Beilstein:
1718733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia jest roztworem etanolu w wodzie o nominalnym stężeniu 0,02% masowo. Pojedyncza jednostka SRM 2891 zawiera pięć 2-mililitrowych ampułek, z których każda zawiera około 1,2 ml roztworu. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2891_cert
SRM 2891_SDS
Zastosowanie
Roztwór etanolu i wody jest przeznaczony do stosowania z przyrządami kalibracyjnymi i technikami stosowanymi do oznaczania etanolu we krwi.
Cechy i korzyści
  • Podano certyfikowane wartości dla etanolu, które są identyfikowalne metrologicznie z jednostką pochodną Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dla ułamka masowego, wyrażone w procentach i określone za pomocą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) i analizy Karla Fischera.
  • Szczegóły dotyczące daty ważności oraz instrukcje użytkowania, przechowywania i obsługi znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania aktualnych analitów i certyfikowanych wartości.
Etanol (C2H6O)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)