Merck
NIST2893
Ethanol-water solution
NIST® SRM® 2893, nominal mass fraction 0.08%
Synonim(y):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Beilstein:
1718733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Ethanol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)