NIST2890
Water saturated 1-octanol
NIST® SRM® 2890
Synonim(y):
1-Octanol - water mixture
About This Item
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
Karl-Fischer titration: suitable
format
neat
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SRM 2890_cert
SRM 2890_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Available with a certified value of water content that is equally weighted means of the results obtained from:
(2) Volumetric Karl Fischer measurements.
(3) An interlaboratory comparison study involving collaborating laboratories.
- Certified values are metrologically traceable to the International System of Units (SI) and SI-derived units of mass.
- The NIST certificate is provided with storage, use and handling instructions.
Inne uwagi
Water (H2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.5 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis