Kluczowe dokumenty
NIST2738
Nitric oxide in nitrogen
NIST® SRM® 2738, nominal 1000 nmol/mol
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
mixture
InChI
1S/HNO/c1-2/h1H
Klucz InChI
ODUCDPQEXGNKDN-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Tlenek azotu (NO)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Tlenki azotu (NOx)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)