Kluczowe dokumenty
NIST2685C
Bituminous coal (nominal mass fraction 5 % sulfur)
NIST® SRM® 2685c
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny technik stosowanych w analizie węgli i materiałów o podobnej matrycy. Jednostka SRM 2685c składa się z 50 g węgla bitumicznego zmielonego, aby przejść przez sito 250 μm (60 mesh), homogenizowanego i zapakowanego w butelkę z bursztynowego szkła w atmosferze argonu i zamkniętego w aluminiowanej torbie. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2685C_cert
SRM 2685C_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Rtęć (Hg), Siarka (S)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Brom (Br), Chlor (Cl), Magnez (Mg), Mangan (Mn)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Glass Wool Silanized, pkg of 50 g
Supelco
20411
Glass Wool