NIST2693
Bituminous coal (sulfur, mercury, and chlorine)
NIST® SRM® 2693
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Opis ogólny
Niniejszy standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w ocenie technik stosowanych do oznaczania zawartości siarki, rtęci, chloru i popiołu w węglu i materiałach o podobnej matrycy. Jednostka SRM 2693 składa się z 50 g węgla bitumicznego zmielonego tak, aby przeszedł przez sito 250 μm (60 mesh), homogenizowanego i zapakowanego w butelkę z bursztynowego szkła, a następnie zamkniętego w aluminiowanej torbie. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2693_cert
SRM 2693_SDS
SRM 2693_cert
SRM 2693_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Siarka (S), Rtęć (Hg), Chlor (Cl)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Zawartość popiołu
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Siarka (S), Rtęć (Hg), Chlor (Cl)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Zawartość popiołu
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)