Kluczowe dokumenty
NIST2638A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST SRM 2638a, nominal 5000 umol/mol
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Formularz
gas (compressed)
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
air monitoring
environmental
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Tlenek węgla (CO)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Dwutlenek węgla (CO2), woda (H2O), metan (CH4), inne węglowodory ogółem, azot (N)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Gas cylinderHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1A
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)