Kluczowe dokumenty
NIST2621A
Carbon dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 2621a, nominal 1.5% mol/mol
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
air monitoring
environmental
Format
mixture
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest pierwotną mieszaniną gazów, dla której ilość frakcji substancji, wyrażona jako stężenie [1], może być powiązana z wtórnymi standardami roboczymi. Ten SRM jest przeznaczony do kalibracji przyrządów używanych do oznaczania dwutlenku węgla i do innych zastosowań. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2621A_cert
SRM 2621A_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Dwutlenek węgla (CO2)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)