Kluczowe dokumenty
NIST2492
Bingham paste mixture for rheological measurements
NIST® SRM® 2492
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of kit for two batches
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania w kalibracji reometrów do pomiaru właściwości reologicznych cementu i betonu. Jednostka SRM 2492 składa się z trzech pojemników, jednej szklanej butelki syropu kukurydzianego (500 g) i dwóch plastikowych słoików z proszkiem wapiennym (600 g każdy). Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2492_cert
SRM 2492_SDS
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)