Kluczowe dokumenty
NIST2134
Arsenic implant in silicon depth profile standard
NIST SRM 2134
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of each
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
semiconductor
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony do stosowania w kalibracji odpowiedzi jonów wtórnych na niewielkie i śladowe poziomy arsenu w matrycy krzemowej za pomocą techniki analitycznej spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS). Może być również używany przez laboratorium jako wzorzec transferowy do kalibracji wzorców roboczych arsenu w krzemie. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i umowie COA.
SRM 2134_cert
SRM 2134_SDS
Zastosowanie
SRM służy do kalibracji odpowiedzi jonów wtórnych w celu wykrycia niewielkich i śladowych poziomów arsenu w matrycy krzemowej przy użyciu techniki analitycznej spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS).
Cechy i korzyści
  • Dostępny z certyfikatem dokumentującym certyfikowaną przez NIST wartość dawki zatrzymanej atomów 75As, a dawka jest wyrażona w jednostkach masy arsenu na jednostkę powierzchni.
  • Wartości referencyjne i informacyjne pierwiastków są podawane jako ułamek masowy.
  • Certyfikowane wartości to dawka zatrzymana atomów 75As, a dawka jest wyrażona w jednostkach masy arsenu na jednostkę powierzchni.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami użytkowania, przechowywania, obsługi i konserwacji.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Arsen(75As)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)