Merck
NIST185I
Potassium hydrogen phthalate
NIST® SRM® 185i, pH standard
Synonim(y):
Potassium phthalate monobasic, KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCC6H4COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
Beilstein:
3637128
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Formularz
crystals
opakowanie
pkg of 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
SRM 185I jest certyfikowany jako wzorzecpH [pH(S)].
Każda jednostka SRM 185I składa się z 60 g wodoroftalanu potasu.
SRM 185I _SDS
SRM 185I _CoA
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) wodorotlenku potasu jest przeznaczony do przygotowywania roztworów do kalibracji elektrod w systemach pomiarupH.
Cechy i korzyści
  • SRM 185I jest dostępny z certyfikowanymi wartościamipH(S) i ich rozszerzonymi niepewnościami.
  • Certyfikowane wartości pochodzą z pomiarów potencjału komórek bez połączenia cieczowego za pomocą podstawowej metody pomiaru.
  • Certyfikowane wartości są metrologicznie identyfikowalne z Międzynarodowym Układem Jednostek (SI) ilości substancji i masy oraz z definicją aktywności pojedynczego jonu.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany wraz z instrukcjami dotyczącymi konserwacji, przechowywania, obsługi i użytkowania.
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)