Kluczowe dokumenty
NIST1749
Gold versus platinum thermocouple
NIST® SRM® 1749, certified thermometer for the range 0 °C to 1000 °C on the international temperature scale of 1990
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
solid
opakowanie
pkg of each
producent / nazwa handlowa
NIST®
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony do użytku jako bardzo dokładny wtórny termometr referencyjny w zakresie od 0 °C do 1000 °C. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 1749_cert
SRM 1749_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)