About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
mixture
Opis ogólny
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Propan (C3H8)
Podano wartość referencyjną/informacyjną dla następujących analitów.
Argon (Ar), dwutlenek węgla (CO2), tlen (O), węglowodory ogółem, woda (H2O), azot (N)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Propan (C3H8)
Podano wartość referencyjną/informacyjną dla następujących analitów.
Argon (Ar), dwutlenek węgla (CO2), tlen (O), węglowodory ogółem, woda (H2O), azot (N)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)