Kluczowe dokumenty
NIST1659A
Methane in air
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opis
NIST® SRM® 1659a, nominal 10 μmol/mol
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
mixture
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Metan (CH4)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Argon (Ar), Dwutlenek węgla (CO2), Tlen (O), Węglowodory ogółem, Woda (H2O), Azot (N)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)