Kluczowe dokumenty
NIST1595
Tripalmitin
NIST® SRM® 1595
Synonim(y):
Tripalmitin, 1,2,3-Propanetriol tris(hexadecanoate), Glyceryl tripalmitate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 2 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
66-67 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
Klucz InChI
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Inne uwagi
Tripalmityna
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Nieznany gliceryd, Metanol (CH3OH), Substancje nierozpuszczalne, Pozostałość po zapaleniu, Węgiel (C), Wodór (H)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)