Merck
NIST1474B
Polyethylene Resin
NIST®SRM®
Synonim(y):
Polyethylene
About This Item
Wzór liniowy:
H(CH2CH2)nH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Format
neat
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Klucz InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Standardowy materiał referencyjny (SRM) Żywica polietylenowa jest przeznaczony przede wszystkim do kalibracji i oceny działania przyrządów w technologii polimerów i nauce, w szczególności do określania szybkości płynięcia stopu zgodnie z ASTM D1238-13, Metoda badania szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych za pomocą plastometru do wytłaczania, Standardowe warunki badania 190/2.16.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowane wartości szybkości płynięcia zostały oszacowane przy użyciu gaussowskiego modelu efektów losowych i procedury DerSimonian Laird.
  • Szczegóły dotyczące daty ważności i instrukcje dotyczące przechowywania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)