Merck
NIST1473C
Low Density Polyethylene Resin
NIST®SRM®
Synonim(y):
Polyethylene
About This Item
Wzór liniowy:
H(CH2CH2)nH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
format
neat
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Klucz InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)