NIST126C
High-nickel steel
NIST® SRM® 126c, 36% Ni
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do walidacji chemicznych i instrumentalnych metod analizy stosowanych do oznaczania pierwiastków w stopach stali. Może być używany do walidacji przypisania wartości wewnętrznych materiałów referencyjnych. Jednostka SRM 126c składa się z butelki zawierającej około 150 g wiórów. Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 126C_cert
SRM 126C_SDS
SRM 126C_cert
SRM 126C_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Węgiel (C), Mangan (Mn), Nikiel (Ni), Krzem (Si)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Kobalt (Co), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Molibden (Mo), Fosfor (P), Siarka (S), Wanad (V)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Węgiel (C), Mangan (Mn), Nikiel (Ni), Krzem (Si)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Kobalt (Co), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Molibden (Mo), Fosfor (P), Siarka (S), Wanad (V)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)