Kluczowe dokumenty
NIST1093
Oxygen in valve steel
NIST® SRM® 1093
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of rod
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Oxygen (O)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)