N1230010
Norfloxacin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
norfloxacin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H9ClFNO3/c1-2-15-5-7(12(17)18)11(16)6-3-9(14)8(13)4-10(6)15/h3-5H,2H2,1H3,(H,17,18)/p-1
Klucz InChI
WNNSMMJBBOPPOT-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)