MAB427-C
Anti-Cav1.1 alpha1s Antibody, clone 1A, Ascites Free
clone 1A, from mouse
Synonim(y):
Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1S, Calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide, isoform 3, skeletal muscle, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav1.1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A, monoclonal
reaktywność gatunkowa
plant, human, rabbit, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1R15A(23645)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Cav1.1 alpha1s in 10 µg of Jurkat membrane extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2