Kluczowe dokumenty
MABN863
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Cav1.2 alfa1c, klon 8F9.1
clone 8F9.1, from mouse
Synonim(y):
Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1C, Calcium channel, L type. alpha-1 polypeptide, isoform 1, cardiac muscle, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav1.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8F9.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNA1C(775)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę alfa-1 zależnego od napięcia kanału wapniowego. Kanały wapniowe pośredniczą w napływie jonów wapnia do komórki po polaryzacji błony. Podjednostka alfa-1 składa się z 24 segmentów transbłonowych i tworzy pory, przez które jony przechodzą do komórki. Kanał wapniowy składa się z kompleksu podjednostek alfa-1, alfa-2/delta, beta i gamma w stosunku 1:1:1:1. Istnieje wiele izoform każdego z tych białek, kodowanych przez różne geny lub w wyniku alternatywnego splicingu transkryptów. Białko kodowane przez ten gen wiąże się z dihydropirydyną i jest przez nią hamowane. Zaobserwowano wiele alternatywnych wariantów splicingu transkrypcyjnego tego genu, ale nie zostały one dokładnie scharakteryzowane.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu Cav1.2 alfa1c.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło Cav1.2 alpha1c w ludzkim móżdżku, ludzkiej korze mózgowej i ludzkiej tkance trzustki.
Anti-Cav1.2 alpha1c, klon 8F9.1 | MABN863 to przeciwciało przeciwko Cav1.2 alpha1c do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 5.0 µg/mL of this antibody detected Cav1.2 alpha1c in 10 µg of human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~230 kDa. Wpis UniProt Q13936 opisuje 37 izoform wytwarzanych przez alternatywny splicing.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1