Merck
M0555
Sigma-Aldrich
Methyl cellulose
26.0-33.0% (Methoxy group (dry basis)), meets USP testing specifications, viscosity: 1,500 cP
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352207
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.71
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic
Organic)
Poziom jakości
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Próba
26.0-33.0% (Methoxy group (dry basis))
Formularz
solid
pH
5.0 -8.0
lepkość
1,125-2,100 cP, 2 % in water(20 °C)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
Klucz InChI
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Zastosowanie
  • Elastyczna termoelektryczna folia kompozytowa ze zredukowanego tlenku grafenu/Ag(2)S/metylocelulozy przygotowana metodą sitodruku..: Badania te szczegółowo opisują wytwarzanie nowej folii kompozytowej zawierającej metylocelulozę w celu zwiększenia elastyczności i właściwości termoelektrycznych, ukierunkowanych na zastosowania elektroniki do noszenia (Wang et al., 2022).
  • Hybrydowe, termoczułe i mukoadhezyjne żele formowane in situ w celu zwiększenia efektu gojenia ran rogówki przez L-karnozynę...: W badaniu tym wykorzystano metylocelulozę w hybrydowym systemie żelowym zaprojektowanym w celu poprawy dostarczania i skuteczności L-karnozyny w gojeniu ran rogówki, wykazując znaczny potencjał terapeutyczny (Fathalla et al., 2022).
Inne uwagi
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Polisacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Walter Fuchs et al.
Journal of virology, 83(8), 3930-3943 (2009-02-06)
Cleavage and encapsidation of newly replicated herpes simplex virus type 1 (HSV-1) DNA requires several essential viral gene products that are conserved in sequence within the Herpesviridae. However, conservation of function has not been analyzed in greater detail. For functional
Elsa-Noah N'Diaye et al.
EMBO reports, 10(2), 173-179 (2009-01-17)
Ubiquilins (UBQLNs) are adaptor proteins thought to deliver ubiquitinated substrates to proteasomes. Here, we show a role for UBQLN in autophagy: enforced expression of UBQLN protects cells from starvation-induced death, whereas depletion of UBQLN renders cells more susceptible. The UBQLN
Matthew J Caicco et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 166(3), 197-202 (2013-01-12)
Stimulation of endogenous neural stem/progenitor cells (NSPCs) with therapeutic factors holds potential for the treatment of stroke. Cyclosporin A (CsA) is a particularly promising candidate molecule because it has been shown to act as a survival factor for these cells
Maryam Zadeh-Khorasani et al.
Journal of translational medicine, 11, 4-4 (2013-01-09)
Animal models of human inflammatory diseases have limited predictive quality for human clinical trials for various reasons including species specific activation mechanisms and the immunological background of the animals which markedly differs from the genetically heterogeneous and often aged patient
K S Sink et al.
Behavioural brain research, 243, 286-293 (2013-02-05)
Calcitonin gene-related peptide (CGRP) acting within the bed nucleus of the stria terminalis (BNST) increases anxiety as well as neural activation in anxiety-related structures, and mediates behavioral stress responses. Similar effects have been described following intra-ventricular as well as intra-BNST