Kluczowe dokumenty
M0553
Millipore
Middlebrook ADC Growth Supplement
Enrichment supplement recommended for the cultivation of Mycobacteria
Synonim(y):
Middlebrook Albumin Dextrose Catalase Supplement
About This Item
Kod UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Poziom jakości
sterylność
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
veterinary
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
mycobacteria
Opis ogólny
Suplement wzrostu Middlebrook ADC jest stosowany do izolacji szerokiej gamy prątków, w tym M. tuberculosis. Zawiera albuminę bydlęcą, dekstrozę i katalazę. Albumina bydlęca neutralizuje toksyczne produkty. Dekstroza jest fermentowalnym cukrem, a katalaza rozszczepia toksyczne nadtlenki wodoru, które powodują stres w komórkach Mycobacteria, dzięki czemu jest to idealne podłoże do hodowli gatunków Mycobacterium.
Zastosowanie
Specjalistyczne podłoże hodowlane przeznaczone do izolacji i hodowli różnych gatunków prątków gruźlicy.
Komponenty
Ingredients: (per vial)
Bovine albumin fraction V 2.5g
Dextrose 1.0g
Catalase 0.0015g
Distilled water 50 ml
Rekonstytucja
Warm up the refrigerated supplement to 45-50°C. Aseptically add the contents of the vial to 450 ml of sterile Middlebrook 7H9 Broth Base (M0178). Mix well and pour into sterile screw capped tubes.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nancy Patience Motlalepula Komape et al.
BMC complementary and alternative medicine, 17(1), 128-128 (2017-02-27)
Tuberculosis is an infectious communicable disease and the causative agent of the disease has over the years developed resistance to streamline chemotherapeutic agents with dire consequences and there is a need for development of new and more potent alternatives. Constituents
Joshua N Gustine et al.
Current microbiology, 76(4), 398-409 (2019-01-04)
Cell wall hydrolases are enzymes that cleave bacterial cell walls by hydrolyzing specific bonds within peptidoglycan and other portions of the envelope. Two major sources of hydrolases in nature are from hosts and microbes. This study specifically investigated whether cell