Key Documents
SRE0041
Catalase from bovine liver
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, 2,000-5,000 units/mg protein
Synonim(y):
Catalase from bovine liver, H2O2:H2O2 oxidoreductase
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
lyophilized powder
aktywność właściwa
2,000-5,000 units/mg protein
masa cząsteczkowa
tetramer ~250 kDa
punkt izoelektryczny
5.4
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Klucz InChI
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Catalase from bovine liver is a tetramer consisting of 4 equal subunits each with a 60 kDa molecular weight. Each of these subunits contains iron bound to a protoheme IX group. The enzyme will also strongly bind to NADP, where NADP and the heme group are within 13.7 angstroms.
Zastosowanie
Catalase from bovine liver may be used:
- to prepare H2O2-O2 based biocathode for applications in glucose biofuel cells
- to study the kinetic properties and storage stability of catalase immobilized on to florisil
- in glutathione-mediated superoxide generation in an aqueous solution
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1