Merck
M0220000
Meclozine dihydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Meclizine dihydrochloride, 1-([4-Chlorophenyl]phenylmethyl)-4-([3-methylphenyl]methyl)piperazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H27ClN2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
meclozine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Cc1cccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1
InChI
1S/C25H27ClN2.ClH/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23;/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3;1H
Klucz InChI
GJNMJOHYRWHJQB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Meclozine dihydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantitative enantiomeric analysis of chlorcyclizine, hydroxyzine, and meclizine by capillary electrophoresis.
Ho H-Y, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 376(6), 859-863 (2003)