Kluczowe dokumenty
L9774
LR white acrylic resins
Medium
Synonim(y):
LR white resin, Acryl resin LR white
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n/D 1.4592-1.4610
Zastosowanie
hematology
histology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Benzoyl peroxide (B5907) is specifically formulated as an initiator for these resins.
LR white acrylic resins has been used:
- to embed microslicer semithin sections of gills
- to embed left femurs
- to treat dehydrated samples of buds and flowers for fixation and embedding
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Ubiquitin E3 ligase Wwp1 negatively regulates osteoblast function by inhibiting osteoblast differentiation and migration
Shu L, et al.
Journal of Bone and Mineral Research, 28(9), 1925-1935 (2013)
Quantitative changes in metallothionein expression in target cell-types in the gills of turbot (Scophthalmus maximus) exposed to Cd, Cu, Zn and after a depuration treatment
Alvarado N E, et al.
Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands), 77(1), 64-77 (2006)
Effect of static magnetic fields on the growth, photosynthesis and ultrastructure of Chlorella kessleri microalgae.
Small DP
Bioelectromagnetics, 33, 298-298 (2012)
Mechanisms of desensitization to parathyroid hormone in human osteoblast-like SaOS-2 cells
Fukayama S, et al.
Endocrinology, 131(4), 1757-1769 (1992)
Distribution of arabinogalactan proteins during microsporogenesis in the anther of Bellis perennis L.(Asteraceae).
Chudzik B
ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA Series Botanica, 56, 49-49 (2014)