Merck
L0570000
Levothyroxine sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Levothyroxine sodium hydrate, 3,3′,5,5′-Tetraiodo-L-thyronine monosodium salt hydrate, L-Thyroxin monosodium salt hydrate, Sodium O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10I4NNaO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
798.85 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
levothyroxine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1
Klucz InChI
ANMYAHDLKVNJJO-LTCKWSDVSA-M
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Sól sodowa lewotyroksyny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mazen Lee Hamad et al.
Pharmaceutical development and technology, 20(3), 314-319 (2013-12-04)
Levothyroxine sodium is an important medication used primarily for treating patients with hypothyroidism. Levothyroxine sodium tablets have been recalled many times since their 1955 introduction to the US market. These recalls resulted from the failure of lots to meet their
Protokoły
HPLC Analysis of Levothyroxine and Liothyronine on Ascentis® Express ES-Cyano