Kluczowe dokumenty
IRMM621
Cadmium-111Cd solution
IRMM®, certified reference material, 1 M in nitric acid
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
czystość izotopowa
 111Cd
producent / nazwa handlowa
JRC
stężenie
1 M in nitric acid
Zastosowanie
general analytical
Format
single component solution
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
Isotope abundance ratio
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
IRMM621.
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)