Kluczowe dokumenty
IRMM531C
Titanium
IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
temp. samozapłonu
860 °F
producent / nazwa handlowa
JRC
rezystywność
42.0 μΩ-cm, 20°C
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
general analytical
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Klucz InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
IRMM531C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)