Kluczowe dokumenty
I3021
IGEPAL® CA-630
viscous liquid
Synonim(y):
Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
About This Item
Polecane produkty
opis
non-ionic
Poziom jakości
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
~603
CMC
0.08 mM (20-25°C)
lepkość
250-350 cP, neat(25 °C)(lit.)
gęstość
1.06 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
13
ciąg SMILES
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Klucz InChI
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a component of grinding buffer along with lithium dodecyl sulphate, tris-HCl, EDTA, NaCl, sodium deoxycholate, dithiothreitol and thiourea in RNA extraction process
- along with Tris- HCl in incubation of Tachyzoites cultured in vero cells
- as a component of nuclear extract buffer D+ containing HEPES, glycerol, KCl and EDTA for gel shift analysis
- as a component of PI buffer along with NaH2PO4 to wash slides in FISH (fluorescence in situ hybridization) procedure
- for solubilizing and isolation of membrane proteins
Inne uwagi
Jakość
Przestroga
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
483.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
251 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Na tej stronie przedstawiono sposób solubilizacji białek błonowych za pomocą produktów firmy Cytiva.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from GE Healthcare.