Kluczowe dokumenty
H159
Heroin
analytical standard, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Diacetylmorphine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kontrola substancji
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
warunki przechowywania
desiccated
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: <0.2 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL, clear
ethanol: 6 mg/mL
0.1 M HCl: <6.67 mg/mL
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OC(C)=O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4OC(C)=O)c35
InChI
1S/C21H23NO5/c1-11(23)25-16-6-4-13-10-15-14-5-7-17(26-12(2)24)20-21(14,8-9-22(15)3)18(13)19(16)27-20/h4-7,14-15,17,20H,8-10H2,1-3H3/t14-,15+,17-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
GVGLGOZIDCSQPN-PVHGPHFFSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Separation of Heroin, analytical standard, ≥98% (HPLC); Cocaine hydrochloride, analytical standard; D-Amphetamine hemisulfate salt solution, 1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis; (±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride solution, analytical standard, for drug analysis, 1.0 mg/mL in methanol