Merck
C1528
Supelco
Cocaine hydrochloride solution
analytical standard, for drug analysis, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard, for drug analysis
Poziom jakości
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@H](C[C@@H]2CC[C@H]1N2C)OC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H21NO4.ClH/c1-18-12-8-9-13(18)15(17(20)21-2)14(10-12)22-16(19)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3;1H/t12-,13+,14-,15+;/m0./s1
Klucz InChI
PIQVDUKEQYOJNR-VZXSFKIWSA-N
Opis ogólny
Cocaine is mostly commonly available as cocaine hydrochloride which is a white to off-white powder. It is taken by intranasal route. In some surgeries it is used as topical anaesthetic drug.
Zastosowanie
Cocaine hydrochloride solution was used as a calibration standard to determine cocaine in human hair samples using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). It may be used as a standard in the quantitative analysis of cocaine and its adulterants like lidocaine and livamisole using dragendorff reagent combined with paper spray ionization mass spectrometry.
Inne uwagi
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantification of cocaine and its adulterants (lidocaine and levamisole) using the Dragendorff reagent allied to paper spray ionization mass spectrometry
Santos.H, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications (2017)
L Skender et al.
Forensic science international, 125(2-3), 120-126 (2002-03-23)
Hair of young subjects (N = 36) suspected for drug abuse was analysed for morphine, codeine, heroin, 6-acetylmorphine, cocaine, methadone, amphetamine, methamphetamine, 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA), 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA), and 3,4-methylenedioxyethylamphetamine (MDEA). The analysis of morphine, codeine, heroin, 6-acetylmorphine, cocaine, and methadone in
Elena Martín-García et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(10), 2317-2330 (2014-03-19)
High-frequency intake and high drug-induced seeking are associated with cocaine addiction in both human and animals. However, their relationships and neurobiological underpinnings remain hypothetical. The medial prefrontal cortex (mPFC), basolateral amygdala (BLA), and nucleus accumbens (NAc) have been shown to
Billy T Chen et al.
Nature, 496(7445), 359-362 (2013-04-05)
Loss of control over harmful drug seeking is one of the most intractable aspects of addiction, as human substance abusers continue to pursue drugs despite incurring significant negative consequences. Human studies have suggested that deficits in prefrontal cortical function and
Michel C Van den Oever et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(46), 18225-18233 (2013-11-15)
In addicts, associative memories related to the rewarding effects of drugs of abuse can evoke powerful craving and drug seeking urges, but effective treatment to suppress these memories is not available. Detailed insight into the neural circuitry that mediates expression
Protokoły
Separation of Heroin, analytical standard, ≥98% (HPLC); Cocaine hydrochloride, analytical standard; D-Amphetamine hemisulfate salt solution, 1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis; (±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride solution, analytical standard, for drug analysis, 1.0 mg/mL in methanol