M-025
Methamphetamine/Cocaine/Heroin solution
250 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
skład
Cocaine
Heroin
(±)-Methamphetamine
opakowanie
ampule of 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
estupefaciente/psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA/IIB (Portugal)
stężenie
250 μg/mL each component in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Informacje prawne
Analit
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)