Kluczowe dokumenty
F0550000
Fructose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
D-(−)-Fructose, D-Levulose, Fruit sugar
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fructose
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)