Dokumenty
1.05323
Millipore
D(-)Fructose
suitable for microbiology
Synonim(y):
D(-)Fructose, Laevulose, Levulose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106212
Numer indeksu EC:
200-333-3
NACRES:
NA.74
Postać
solid
Poziom jakości
temp. samozapłonu
360 °C
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
100-104 °C (decomposition)
rozpuszczalność
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
gęstość
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
gęstość nasypowa
700‑800 kg/m3
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Komentarz do analizy
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water): -93 - -91 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: conforms
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: conforms
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1