Kluczowe dokumenty
ERMEF318K
Gas-Oil (high content Solvent Yellow 124)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>132.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 56 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)