Key Documents
ERMBF440B
DAS-81910-7 Cotton GMO Standard
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)